167940
Ethyl crotonate
99%
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.9 (vs air)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?