164550
Tritylium hexachloroantimonate
Sinónimos:
Triphenylcarbenium hexachloroantimonate, Trityl hexachloroantimonate
About This Item
Productos recomendados
mp
218 °C (dec.)
SMILES string
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Inchi Key
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)