MilliporeSigma
157392
Sigma-Aldrich
Heptafluorobutyric anhydride
98%
Sinónimos:
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3CF2CF2CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
410.06
Beilstein:
856036
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.287 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
Clave InChI
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)