156485
Mercury(II) trifluoroacetate
98%
Sinónimos:
Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercuric trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid mercury(II) salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
idoneidad de la reacción
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Idoneidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?