15647
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethylated
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
Sinónimos:
2-Hydroxyethyl-polystyrene, Polystyrene M OH
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.3 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
~5 μm
grupo funcional
alcohol
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)