MilliporeSigma
15533
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
Seleccione un Tamaño
10 G
$261.00
$261.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$261.00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
6801706
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$261.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fahd Boutouja et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-19)
The changing accessibility of nutrient resources induces the reprogramming of cellular metabolism in order to adapt the cell to the altered growth conditions. The nutrient-depending signaling depends on the kinases mTOR (mechanistic target of rapamycin), which is mainly activated by