MilliporeSigma
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
70-74 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
Clave InChI
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Aplicación
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)