MilliporeSigma
154245
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
70-72 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-2-chloroaniline was used in the peparation of 3,4-dichloro-α-trichloromethylbenzyl alcohol[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)