MilliporeSigma
154067
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
densidad
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clave InChI
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)