153842
4-tert-Amylphenol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
88-89 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
cadena SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?