MilliporeSigma
15188
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OMe
≥98.0%
Sinónimos:
Boc-D-tyrosine methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Beilstein/REAXYS Number:
4704567
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
InChI key
NQIFXJSLCUJHBB-GFCCVEGCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)