151564
5-Hydroxydopamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
3,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
218-220 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.NCCc1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clave InChI
WSZSSLCEWCKAKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)