MilliporeSigma
15078
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-O-benzyl-D-serine
Seleccione un Tamaño
5 G
$389.00
$389.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$389.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Beilstein:
2665080
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$389.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Clave InChI
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)