MilliporeSigma
15066
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OBzl
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-L-aspartic acid 1-benzyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
323.34
Beilstein:
2481680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-13(18)19)14(20)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Clave InChI
LDRWTKQWSXGSTM-LBPRGKRZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)