MilliporeSigma
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-L-arginine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N4O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
310.78
Beilstein:
3658939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)