MilliporeSigma
149853
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
96%
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
densidad
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
Clave InChI
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serotonin receptor agonist with preference for 5-HT1B serotonin receptors
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anne Zwartsen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 397, 115015-115015 (2020-04-23)
Hyperthermia is a well-known, potentially life-threatening, side effect of stimulant psychoactive substances that worsens the neurological outcome of hospitalized patients. However, current in vitro methods to assess the hazard of psychoactive substances do not account for hyperthermia. Therefore, this study