MilliporeSigma
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H25NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
323.38
Beilstein:
8428223
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
Clave InChI
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)