MilliporeSigma
14974
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-β-homoalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein/REAXYS Number:
6800577
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)