MilliporeSigma
14826
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-1-phenylethylamine
≥98.0% (CHN)
Sinónimos:
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-α-methylbenzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H37NP2
Número de CAS:
Peso molecular:
545.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (CHN)
optical activity
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
SMILES string
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
InChI key
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
Other Notes
Diphosphine ligand for iridium-cat. reduction of unsaturated ketones to allylalcohols
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C. Bianchini et al.
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)