143693
2-Methoxyethylamine
98%
Sinónimos:
2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination