143375
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
120-123 °C (lit.)
solubilidad
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Clc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H5ClN4/c8-7-9-10-11-12(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
DHELIGKVOGTMGF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?