141836
2,6-Dichlorobenzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.03
Beilstein:
1869103
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
196-199 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Clave InChI
JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?