MilliporeSigma
136468
Sigma-Aldrich
4′-Piperazinoacetophenone
94%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
94%
Formulario
solid
mp
107-110 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3
Clave InChI
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
4′-Piperazinoacetophenone was used as sensitizer-linked amine to study the triplet-triplet energy transfer from cation to anion in crystalline salts[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cation to anion triplet-triplet energy transfer in crystalline organic salts.
Gamlin JN, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6037-6040 (1996)