MilliporeSigma
130400
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichlorotrifluoroethane
99%
Sinónimos:
CFC-113a
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.38
Beilstein:
1699455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
presión de vapor
5.8 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.3599 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
densidad
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
Aplicación
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)