128198
Ethyl chrysanthemate
95%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-3-(1-isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, Chrysanthemum monocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
InChI key
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?