MilliporeSigma
126586
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
Sinónimos:
Neopentylglycol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
605291
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
mp
123-127 °C
cadena SMILES
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)