124516
Girard′s Reagent P
98%
Sinónimos:
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Productos recomendados
assay
98%
mp
201-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
General description
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?