12320
p-Benzoquinone dioxime
technical, ≥90% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
assay
≥90% (TLC)
form
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
solubility
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear
SMILES string
O\N=C1/C=C\C(C=C1)=N\O
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-7-5-1-2-6(8-10)4-3-5/h1-4,9-10H/b7-5-,8-6+
InChI key
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class
1 - Explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?