122947
4-Amino-9-fluorenone
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13(10)15/h1-7H,14H2
Clave InChI
FFWCEONGEXZNFU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?