MilliporeSigma
115428
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitroanisole
99%
Seleccione un Tamaño
10 G
$154.70
$154.70
Precio de catálogo$221.00Ahorre 30 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$154.70
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Beilstein:
2328599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$154.70
Precio de catálogo$221.00Ahorre 30 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
54-56 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methyl-3-nitroanisole may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)