MilliporeSigma
109843
Sigma-Aldrich
Fenol
reagent grade
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
reagent grade
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
1319 °F
lim. expl.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 84 g/L at 20 °C
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)