MilliporeSigma
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein/REAXYS Number:
2050523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
impurities
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)