108499
2-Bromododecane
technical grade, 85%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
presión de vapor
0.29 psi ( 20 °C)
Ensayo
85%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
Clave InChI
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?