107344
Carbon tetrachloride
99%
Sinónimos:
Tetrachloromethane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.32 (vs air)
presión de vapor
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Clave InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)