MilliporeSigma
106909
Sigma-Aldrich
1-Aziridineethanol
97%
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor density
3 (vs air)
assay
97%
autoignition temp.
635 °F
contains
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
167.9 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)