104736
Ethyl isonicotinate
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?