MilliporeSigma
102563
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
Sinónimos:
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid sodium salt, Naphthionic acid sodium salt, Sodium 4-amino-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
3784871
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)