07430
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
densidad
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?