05656
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy] succinimide
≥97%
Sinónimos:
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
About This Item
Ensayo
≥97%
mp
113-118 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C20H14F13NO5/c21-15(22,16(23,24)17(25,26)18(27,28)19(29,30)20(31,32)33)8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-38-14(37)39-34-12(35)5-6-13(34)36/h1-4H,5-9H2
Clave InChI
XLFQCGUSTBBBAK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)