MilliporeSigma
ADVH14DBC1AC
AChemBlock
4-(Cyclobutyloxy)benzenamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
4-(cyclobutyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO/c11-8-4-6-10(7-5-8)12-9-2-1-3-9/h4-7,9H,1-3,11H2
Clave InChI
UVCRFFUWMKDYBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42060-4-cyclobutyloxy-benzenamine.html
Synonym
4-cyclobutoxyaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42060-4-cyclobutyloxy-benzenamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)