MilliporeSigma
AABH97CE8908
AA BLOCKS, INC.
2-[(3,4-dimethylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.3
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3,4-dimethylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-11-7-8-14(9-12(11)2)19-10-13-5-3-4-6-15(13)16(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
Clave InChI
RSUJHHWCAZHBFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/77389-77-6
Synonym
2-[(3,4-dimethylphenoxy)methyl]benzoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=77389-77-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)