AABH97CE439F
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-2-phenylquinoline-4-carbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
6-chloro-2-phenyl-4-quinolinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C16H9Cl2NO/c17-11-6-7-14-12(8-11)13(16(18)20)9-15(19-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
FKYJVJZXDKGVDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/174636-77-2
Synonym
6-chloro-2-phenylquinoline-4-carbonyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=174636-77-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)