Sistema de etiquetado de laboratorio
MilliSentials™
Agilice el etiquetado de las muestras, los reactivos y los productos químicos
Etiquételo bien
¿Muestras desconocidas en su congelador a -80 °C? ¿Tiene problemas para descifrar la escritura de sus compañeros de trabajo? ¿Le frustra encontrar siempre las etiquetas desteñidas? El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ optimiza la identificación de las muestras, los reactivos y los productos químicos con etiquetas impermeables y adaptables a medida de los laboratorios de investigación.
- Etiquetas impresas definidas por el usuario para una mayor legibilidad
- Etiquetas criogénicas y químicamente resistentes diseñadas para entornos de laboratorio
- Resistencia a temperaturas desde -196 °C (nitrógeno líquido) hasta 100 °C.
- Resistencia química al agua, el etanol, el IPA, el DMSO, el metanol, el acetonitrilo, la lejía, la acetona, el xileno y el tolueno
![MilliSentials™ Lab Labeling System MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/millisentials-labels/millisentials-labels.jpg)
Vale para todo
El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ se ha diseñado específicamente para el laboratorio de investigación, con etiquetas adaptables que pueden ajustarse a cualquier recipiente.
|
|
![MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/sample-storage/sample-storage.jpg)
Minimice la pérdida de muestra
El etiquetado de las muestras es fundamental para identificar y encontrar muestras en el laboratorio. Por desgracia, este proceso es propenso a error y a menudo desemboca en la pérdida de muestras. El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ proporciona una solución de etiquetado de laboratorio normalizada para conseguir una mayor eficiencia.
![MilliSentials™ Smartphone-compatible software MilliSentials™ Smartphone-compatible software](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/MilliSentials_smartphone_software/MilliSentials_smartphone_software.png)
Hágalo fácil
A todo el mundo le encantan las etiquetadoras. Con un software intuitivo y opciones de conexión inalámbrica, el sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ hace que poner etiquetas al material de laboratorio sea más fácil que nunca.
- Plantillas predefinidas para recipientes de laboratorio
- Impresora por transferencia térmica fácil de usar con opciones de conexión por cable e inalámbrica
- Conexión WI-FI para impresión inalámbrica
- Software fácil de usar para móviles
- Tamaño pequeño: 26,7 cm X 20,3 cm X 19 cm