Nancy-520是瓊脂糖電泳膠上雙股DNA (dsDNA)的螢光染色劑,靈敏度比溴化乙啶高,染色程序簡單、快速、穩定。根據 Ames 測試,它的致突變性比溴化乙啶和 SYBR® Green I 低。Nancy-520 的最大激發波長為 520 nm,最大發射波長為 560 nm (圖 1)。Nancy-520 以 5000 倍的儲備溶液(500 μL)提供,足夠 50 個瓊脂糖凝膠使用。檢測限為 0.5 ng/band dsDNA。此外,Nancy-520 可用於測定溶液中的 dsDNA 濃度
。圖 1.Nancy-520 在 dsDNA 存在下的歸一化螢光激發(紅色)和發射(藍色)光譜,在 Varian Cary® Eclipse 螢光分光光度計上的比色皿中,以 2 mL TBE、pH 8.3 測量。激發光譜是在固定的 560 nm 發射波長下測量,而發射光譜則是在固定的 520 nm 激發波長下測量。
DNA 染色
Nancy-520可用於琼脂糖凝膠上 DNA 的標準電泳後染色應用。電泳後,在黑暗中將凝膠染色 1 小時。凝膠的螢光圖像可在短時間沖洗後直接檢測(圖 2)。另外,Nancy-520 也可以用於電泳前染色,只需在倒入凝膠前將染料加入液體琼脂糖中即可。電泳完成後,凝膠可直接成像,不需任何其他步驟。Nancy-520 擁有比 SYBR® Green 更多的檢測可能性。Nancy-520比SYBR® Green有更多的檢測可能性,檢測方法是在UV螢幕上照亮凝膠,或使用Dark Reader®,並使用CCD相機(例如、KODAK® Gel-Logic-100)或寶麗來® 相機進行成像。另外,也可以使用雷射掃描器 (例如 Fuji® FLA-3000),搭配 473 奈米的激發設定和 520 奈米的發射濾光片,或搭配 532 奈米的激發設定和 580 奈米的發射濾光片。其他成像系統也可以使用類似的激發源和發射濾光器設定。
圖二以 2 種不同濃度的 DNA 標記 (Lambda DNA Hind III digest) 在 1% 瓊脂糖凝膠上分離,電泳後以 Nancy-520 染色,並在 2 種不同條件下成像。左圖:λex UV-Screen (300 nm)/λem 590 nm bandpass filter/CCD camera。右圖:雷射掃描器 Fuji FLA-3000/λex 532 奈米/λem 580 奈米截止濾光片。
溶液中的DNA定量
Nancy-520可用於測定溶液中的dsDNA濃度。此應用可在玻璃底 96 孔板中進行,使用已知濃度的 dsDNA 作為標準。Nancy-520 的線性檢測範圍為 0-2 μg/mL 的 DNA(圖 3)。
圖 3.使用 Nancy-520 在 96 孔板中對溶液中的 DNA(Lambda DNA Pst I Digest)進行定量。使用 532 nm 激發和 580 nm 發射濾光片的雷射掃描儀 (FLA-3000,Fuji) 測量螢光。圖中顯示在 pH 7.5 的 TE 緩衝液中不同濃度的 DNA 及其相應的螢光值。