Merck
首頁液體配方策略透過聚合物選擇克服眼科配方的挑戰
透過聚合物選擇克服眼科配方的挑戰
眼科用藥可輸送至眼部,以治療慢性疾病(如乾眼症)和急性病症(如發炎和感染)。
眼科用藥市場不斷成長,很大程度上是由於我們的人口老化,以及糖尿病視網膜病變和黃斑變性等眼部相關病症的發病率增加。此外,螢幕使用時間的增加(部分原因來自大流行病)也對成人和兒童的眼睛健康造成負面影響。
在這篇技術文章中,我們將討論:
眼科藥物如何給藥?
眼科藥物可透過玻璃體內注射、結膜下注射、視網膜下注射和局部給藥等方式送達眼部。眼科局部用藥的配方是非侵入性且副作用最小的,其形式包括溶液、乳劑、懸浮劑、凝膠、原位凝膠、軟膏和插入劑。
眼科給藥的挑戰
與其他給藥途徑相比,用於眼部的給藥途徑存在
  • 滲透性
  • pH值
  • 穩定性
  • 黏度
  • 穩定性
眼科藥物也有非常具體的法規要求。美國食品藥物管理局 (FDA) 將滴眼液的眼科製劑視為藥物與裝置的結合產品。這使得合規要求比「獨立」藥物的合規要求複雜得多。1這些建議描述了生物等效性研究(臨床、藥物動力學和體外),這些研究可以用來開發眼科仿製藥,並產生支持簡略新藥申請 (ANDA) 批准所需的證據。
輔料在眼科劑型中扮演重要角色,直接影響關鍵製程參數和重要品質屬性。聚合物是配方工具箱中的重要部分,可為眼科劑型提供多種優點。它們可以
  • 透過增強黏度來增加與目標組織的接觸時間
  • 減少溶液的流失,有助於提高藥效
  • 發揮增溶劑和結晶抑制劑的作用
  • 增強藥效
除了為製劑選擇合適的聚合物之外,還必須考慮聚合物溶液的製備、消毒以及與最終製劑中其他輔料的相互作用等相關方面。
眼科配方聚合物選擇的考慮因素
輔料在眼科劑型中扮演重要角色,對關鍵製程參數和關鍵品質屬性有直接影響。鑒於其對成功製劑的貢獻,選擇合適的聚合物是關鍵的第一步。
聚合物的種類
眼科配方可使用多種聚合物,包括天然、合成和半合成聚合物。
天然聚合物(例如結冷膠、黃原膠、瓜爾豆膠和透明質酸)在黏度方面相對不一致,而且與半合成和合成聚合物相比,有可能產生較高的微生物負荷。
半合成聚合物與合成聚合物相比,批次間差異的可能性較高,而且粘度範圍較廣,可能會影響性能。例如,羥丙基甲基纖維素 (HPMC)、羧甲基纖維素 (CMC) 和羥乙基纖維素 (HEC)。
合成聚合物的優點包括批次間一致性高,粘度範圍窄,有助於提供可重複的性能。合成聚合物的範例有聚乙烯醇 (PVA)、卡波姆和聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)。
聚合物與滅菌方法和最終配方的相容性
除了為配方選擇合適的聚合物外,還應考慮與聚合物溶液的製備、滅菌以及與最終配方中其他輔料的相互作用相關的方面。
為擴大規模或商業製造而製備大量聚合物溶液可能非常耗時。對於某些聚合物,需要加熱才能溶解,這就需要使用夾套容器,以及額外的溶劑加熱和聚合物溶液冷卻時間。如果聚合物溶解不當,最終濃度將會受到影響。此外,在這個製程步驟中,聚合物的選擇非常重要:如果使用的聚合物品質和純度不足,聚合物溶液中可能會出現不溶性雜質。要達到眼科製劑的品質要求,例如藥典對無微粒滴眼液的要求,就必須去除這些未溶解的微粒。
製備聚合物溶液後,必須進行消毒。滅菌方法可包括蒸氣或過濾,滅菌方法的選擇非常重要,因為它必須與聚合物溶液相容。這種方法不應該影響聚合物的關鍵品質屬性,例如粘度或分子量。
製備最終配方也會遇到挑戰。
結論
由於經由眼睛給藥的需求持續增加,因此需要新的輔料來解決其獨特的給藥挑戰。聚合物是配方師應該考慮的一類輔料,可以幫助克服這些類型藥物的各種障礙。
PVA 具備重要的優點,並符合用於眼科製劑的所有基本要求。
參考資料
1.
Ophthalmology Management, Volume: 20, Issue: Balancing Cost & Care in 2017 November 2016, page(s): 8, 9.
2.
Trott M, Driscoll R, Iraldo E, Pardhan S. 2022. Changes and correlates of screen time in adults and children during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine. 48101452. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101452
3.
2022. Certain Ophthalmic Products: Policy Regarding Compliance With 21 CFR Part 4 Guidance for Industry. [Internet]. Available from: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/certain-ophthalmic-products-policy-regarding-compliance-21-cfr-part-4-guidance-industry