Merck
首頁生物負荷測試Milliflex Oasis® 過濾系統
Milliflex Oasis® 過濾系統
使用 MILLIFLEX OASIS® 系統進行微生物測試
全球藥典廣泛使用和推薦的膜過濾,是製藥業用水和生物負荷測試的首選方法。微孔膜可作為屏障,捕捉可過濾樣品中的微生物。
我們與客戶共同發現了實驗室工作流程中需要改進的地方,並開發了一套解決方案,簡化並保障您的微生物檢測流程。Milliflex Oasis®系統改善了膜過濾的工作流程,可用於產品的生物負荷分析或製程水測試。 這套系統的設計更符合終端使用者的人體工學,利用我們全新的 Milliflex Trace®功能改善了紙張和無紙系統的可追溯性,並提供比上一代更乾淨、更有效率的流程。
這套系統的設計更符合終端使用者的人體工學,利用我們全新的 Milliflex Trace® 功能改善了紙張和無紙系統的可追溯性,並提供比上一代更乾淨、更有效率的流程。
觀看影片了解 Milliflex Oasis® 系統如何為您的微生物檢測工作流程提供完整的解決方案。
Milliflex Oasis<sup>®</sup> 生物負荷和水質測試過濾系統
Milliflex Oasis® 系統
我們的 Milliflex Oasis® 過濾系統用於水和生物負荷測試,具有大量功能,可創建更高效的工作流程。
我們提供完整的過濾和測試解決方案,包括服務,以最高的產量能力實現安全的工作流程:
  • 獨立於操作者
  • 無需觸摸的膜轉移
  • 膜與介質板間的完美接觸
  • 彩色編碼的介質板和標籤有助於簡易識別,並將錯誤風險降至最低
  • 硬體設定快速,過濾時間比前一代產品快 50%
  • 只需按一下按鈕,即可連接多達 3 個幫浦並過濾 6 個樣品
  • 藉由設計減少淨化時間和維護條碼和可拆卸標籤取代手動、費時的記錄工作
  • 符合USP(美國藥典)、Ph. Eur.和JP(日本藥典)的建議
  • 包裝上附有二維編碼的標籤:
  • 主要/次要包裝上的可拆卸標籤,可
    輕鬆傳輸至記錄簿
  • 每種培養基板類型的獨特識別 (R2A-TSA-SDA)
      每種培養基板類型的獨特識別 (R2A-TSA-SDA)
MILLIFLEX OASIS® FILTRATION PUMP 
Milliflex Oasis® 泵由受控真空源和過濾支架組成。此款泵佔地面積小、重量輕且易於淨化,專為在生物安全櫃、隔離器和層流罩中使用而設計。Milliflex Microlite® 系統的特色讓硬體使用直覺且容易維護。
用於生物負荷和水質測試的膜過濾泵
Milliflex Oasis® 過濾幫浦
  • 無交叉污染:位於可拆卸過濾頭中的止回閥可防止膜可能受到的污染。
  • 高通量:使用預設電源和連接線連接 3 個泵,一次動作即可啟動多達 6 個同步過濾。
  • 佔地面積小:過濾單元高度低,操作更舒適。
  • 快速連接:無需校準,插入電源和排水管的快速連接。一個按鈕即可啟動和停止幫浦。
MILLIFLEX OASIS® FILTRATION FUNNEL
Milliflex Oasis® 漏斗採用獨特的排水設計,可標準化處理步驟並減少過濾時間。Milliflex Protact® 功能可保護您的樣品免受二次污染,並最佳化膜與琼脂的接觸,以獲得最可靠的結果。我們的專利免觸式膜傳輸增加了結果的可靠性,不受操作者的影響。
托盤上可堆疊式 Milliflex Oasis<sup>®</sup> 過濾漏斗
Milliflex Oasis® 過濾漏斗
  • 無接觸的膜轉移:凸形的膜可確保無接觸地轉移到培養基。
  • 精確的樣品容量:透明漏斗具有可見的液位指示器,可確保過濾到正確的樣品容量。
  • 輕鬆的漏斗分離:只需輕輕一捏,即可將漏斗從膜上取下。
  • 可堆疊的漏斗托盤:八個漏斗固定在保護袋中的托盤上,可分開堆疊以節省空間。
  • 整合式膜支撐:漏斗底部的整合式支撐可加快處理速度,並保護膜免受二次污染。
  • 樣品保護:漏斗上的鉸鏈蓋可保護 樣品,減少處理步驟。
MILLIFLEX OASIS® CULTURE MEDIA
我們的培養基板設計可讓膜與培養基完美接觸。Milliflex Rack & Stack® 功能包括一個可鎖上的蓋子,以確保安全運輸和培養。這些創新設計都是為了達到最佳的微生物回收效果。
與 Milliflex Oasis<sup>®</sup> 生物負荷測試系統搭配使用的培養基板
Milliflex Oasis®培養基板
  • 顏色標示的培養基板:培養基板以顏色標示,方便在每個測試步驟中進行控制。
  • 可鎖定的組裝:培養基板可以堆疊並鎖定,以確保安全運輸,並節省孵育箱中的寶貴空間。空的漏斗托盤也可用作培養架。
  • 可鎖定的蓋:漏斗蓋可用於鎖定準備好進行培養的培養基板。
  • 長保質期:如果不打開,培養基板會保持密封狀態 - 這與標準培養基板不同 - 可減少冷凝和脫水,從而延長儲存時間。
用於生物負荷和水質檢測的快速微生物檢測系統
Milliflex® 量子快速檢測系統
快速微生物檢測方法
Milliflex® Quantum 系統 可進一步提高 QC 實驗室的生產力,將得出結果的時間縮短至傳統方法的三分之一,從而更快地進行放行或糾正措施。它可與 Milliflex Oasis® 系統完美搭配使用。
MILLIFLEX OASIS® 系統服務
在我們長期為製藥業服務、開創和改良突破性解決方案的歷史中,我們獲得了提供一流服務的法規和技術專業知識。
我們經驗豐富的科學家和工程師提供全面的服務,以確保符合法規,並透過我們的驗證、訓練和維護服務,達到最佳的測試工作流程和設備效能。
過濾泵
Loading
過濾漏斗
Loading
文化媒體
Loading
Milliflex Oasis® 配件