除了以下列出一般指引、Supelco®碳吸附劑的物理特性和吸附劑交叉參考的表格外,請查看報告熱解吸附應用的吸附劑選擇工具,該工具借助顏色代碼的性能圖表突出了最常用吸附劑之間的相對差異。
選擇 Supelco® 炭的一般準則® 碳吸附劑的一般選擇指引
對於多床管,請在較強的吸附劑前面使用較弱的吸附劑。例如,在 Carbopack™ B 吸附劑前面使用 Carbopack™ C 吸附劑。
Supelco® 碳吸附劑的物理特性 |
---|
吸附劑交叉參考 |