Merck
首頁凝膠電泳紙橋載入
紙橋載入
在 Immobiline® DryStrip 凝膠的陽極端或陰極端與電極條之間放置紙橋,可應用更大的樣品量和蛋白質量。
紙橋和電極墊是從 1 mm 厚的 CleanGel 電極條(請參閱訂購資訊)上剪下來的,尺寸為 15 × 25 mm,並帶有箭頭,如 圖 1 所示。將重新水化的 Immobiline® DryStrip 凝膠直接放置在 Immobiline® DryStrip 托盤的玻璃底部。在 Multiphor II 電泳系統上最多可以同時運行四個 Immobiline® DryStrip 凝膠。將已加入 375 µl 樣品溶液的箭頭紙置於 Immobiline® DryStrip 凝膠的陽極或陰極端。
為了固定紙橋和Immobiline® DryStrip凝膠,請將放置在樣品杯桿上的樣品杯向下壓在箭頭頂部。在有利的條件下 (74),可將含高達 10 mg 蛋白質的溶液 (在 15 × 50 紙橋上塗佈的 850 µL 樣品溶液中) 裝載到 18 cm 長、窄 pH 範圍的 Immobiline® DryStrip 凝膠上。應用點(陽極或陰極)對於獲得良好的結果是非常重要的。
透過紙橋設定應用範例
圖 1.透過紙橋設定應用範例