什麼是桑格測序?
桑格測序又稱為 「鏈終止法」,是一種測定 DNA 核苷酸序列的方法。該方法由兩次諾貝爾獎得主 Frederick Sanger 及其同事於 1977 年開發,因此稱為 Sanger 序列。
回顧 DNA 的一般結構,請參閱 圖 2。
桑格測序如何進行?
桑格測序可以手動進行,或更常見的是透過測序機自動進行(圖 1)。每種方法都遵循以下三個基本步驟。
圖 1.自動 Sanger 測序的三個基本步驟。
Sanger 測序步驟
Sanger 測序主要有三個步驟。
1.DNA Sequence For Chain Termination PCR
感興趣的 DNA 序列被用作一種特殊類型的 PCR 稱為鏈式終止 PCR。鏈式終止 PCR 的工作原理與標準 PCR 無異,但有一個主要差異:加入稱為二脫氧核醣核苷酸 (ddNTP) 的修飾核苷酸 (dNTP)。在標準PCR的延伸步驟中,DNA聚合酶通過催化最後一個核苷酸的游離3「-OH基團與下一個核苷酸的5」-磷酸之間形成磷酸二酯鍵,將dNTPs添加到生長的DNA鏈中(圖2)。
在鏈終止PCR中,用戶在PCR反應中將低比例的鏈終止ddNTP與普通dNTP混合。ddNTP缺乏磷酸二酯鍵 形成所需的3'-OH 基團;因此,當DNA聚合酶隨意加入一個ddNTP時,延伸就停止了。鏈終結 PCR 的結果是數百萬到數十億個 DNA 序列的寡核苷酸拷貝,以 5'-ddNTP 隨機的長度 (n) 終結。
在 手動 Sanger 測序中,會設定四個 PCR 反應,每個反應只混入單一種 ddNTP(ddATP、ddTTP、ddGTP 和 ddCTP)。
在 自動化 Sanger 測序中,所有 ddNTP 都混合在單一反應中,四種 dNTP 中的每一種都有獨特的螢光標籤。
2.透過凝膠電泳進行大小分離
在第二步中,鏈端寡核苷酸會透過凝膠電泳進行大小分離。在凝膠電泳中,DNA 樣本被載入凝膠基質的一端,然後通入電流;DNA 帶負電,因此寡核苷酸會被拉向凝膠對面的正電極。由於所有 DNA 片段的單位質量都帶有相同的電荷,因此寡核苷酸的移動速度僅取決於其大小。片段越小,在凝膠中移動時受到的摩擦就越小,移動速度就越快。
在 手動 Sanger 測序中,來自四個 PCR 反應的寡核苷酸會在凝膠的四個獨立通道中運行。
在 自動化 Sanger 測序中,所有寡核苷酸都在測序機內的單一毛細管凝膠電泳中運行。
3.凝膠分析& DNA序列的判定
最後一步驟只是閱讀凝膠來判定輸入DNA的序列。因為 DNA 聚合酶只會從提供的引物開始,以 5「 到 3」 的方向合成 DNA,所以每個末端 ddNTP 都會對應原始序列中的特定核苷酸(例如、最短的片段必須終止於從 5「 端開始的第一個核苷酸,第二短的片段必須終止於從 5」 端開始的第二個核苷酸,等等)。因此,通過讀取從小到大的凝膠帶,我們可以確定原始 DNA 鏈的 5「 到 3」 序列。
在 手動 Sanger 測序中,使用者會一次讀取凝膠的所有四條泳道,由下至上,利用泳道來判定每條帶的末端 ddNTP 的身分。例如,如果在與 ddGTP 相對應的一列中發現最下面的帶,則最小的 PCR 片段以 ddGTP 結尾,原始序列 5' 端起的第一個核苷酸有一個鸟嘌呤 (G) 基。
在 自動化 Sanger 測序中,電腦會依序讀取毛細管凝膠的每條帶,利用螢光來呼叫每條末端 ddNTP 的身分。簡而言之,雷射激發每一條帶上的螢光標籤,然後電腦偵測所發出的光。由於四個 ddNTP 都有不同的螢光標籤,因此所發出的光可直接與末端 ddNTP 的身分掛鉤。輸出的結果稱為色譜圖,沿著模板 DNA 的長度顯示每個核苷酸的螢光峰。
圖 2.DNA 結構示意圖。DNA 是一種由兩條鏈組成的分子,兩條鏈互相纏繞形成雙螺旋。每條鏈由一串稱為脫氧核醣核苷酸 (dNTP) 的分子組成。
每個 dNTP 包含一個磷酸基團、一個糖基團和四個含氮碱基之一 [腺嘌呤 (A)、胸腺嘧啶 (T)、鸟嘌呤 (G) 或胞嘧啶 (C)]。這些 dNTP 藉由一個 dNTP 的糖和下一個 dNTP 的磷酸基之間的磷酸二酯共價鍵,以線性方式串連在一起;這種重複的糖-磷酸模式構成糖-磷酸骨架。
兩條獨立鏈的含氮碱基藉由互補碱基之間的氫鍵結合在一起,形成雙鏈 DNA 螺旋。
如何讀取 Sanger 測序結果
正確讀取 Sanger 測序結果取決於兩條互補 DNA 鏈中哪一條是您感興趣的,以及有什麼引物可用。如果 DNA 的兩條鏈是 A 和 B,而 A 鏈是我們感興趣的,但引物對 B 鏈較好,則輸出的片段會與 A 鏈相同;另一方面,如果 A 鏈是我們感興趣的,而引物對 A 鏈較好,則輸出的片段會與 B 鏈相同。
因此,如果感興趣的序列讀取 "TACG「,而引物最適合該鏈,則輸出將是 」ATGC「,因此必須轉換回 」TACG"。但是,如果引物更適合互補鏈 ("ATGC「),那麼輸出就會是 」TACG",這是正確的序列。
簡而言之,在開始之前,您需要知道您的目標是什麼,以及您要如何達成目標!因此,請牢記這一點,以下是前一個範例(TACG -> ATGC -> TACG)。如果二離子核苷酸的標籤是 T = 黃色、A = 粉紅色、C = 深藍色、G = 淺藍色,您最後會得到引物-A、引物-AT、引物-ATG 和引物-ATGC 等短序列。片段經由電泳分離後,雷射會依序讀取片段的長度(粉紅色、黃色、淺藍色和深藍色),並產生色譜圖。電腦會轉換字母,因此最後的序列就是正確的 TACG。
桑格測序 vs. PCR
桑格測序和 PCR 使用相似的起始材料,可以互相搭配使用,但兩者都無法取代對方。
PCR用來完整地擴增 DNA。雖然可能會意外產生長度不一的片段(例如 DNA 聚合酶可能會脫落),但我們的目標是複製整個 DNA 序列。
相較之下,Sanger 測序的目標是產生每個可能的 DNA 長度,直到目標 DNA 的完整長度。
Sanger測序和PCR在產生Sanger測序方案的起始材料時可以結合起來。
如果有一個以上的模板,Sanger 測序就會更有效率。如果目標序列長 1,000 個核苷酸,而模板只有一個拷貝,那麼產生 1,000 個標籤片段就需要較長的時間。但是,如果模板有多個拷貝,理論上生成全部 1,000 個標籤片段所需的時間會更短。