移液器是用於測量液體體積的容量計,通常校準為 「傳遞」。
我們區分了球形移液器和刻度移液器(校正為輸送,TD,Ex)以及 200 μL 以下的一次性微量移液器(校正為包含,TC,In)。
球形移液器
- 校準:
- Class AS: 'Ex + 5 s'
- Class B:Ex' - 測量精確度一般比刻度移液管高
- 球形移液管型號:
最重要的型號是帶有 1 個標記(總輸送量)的球形移液管。
球形移液器也稱為單容量移液器。
刻度移液器
- 校準:
- Class AS: 'Ex + 5 s'
- Class B: 'Ex' - 刻度允許讀取部分體積
- 刻度移液器的類型:
- 類型 2 - 標稱容量在頂部,部分容量也可完全傳輸
- 類型 1 - 標稱容量在底部,所有容量均可部分傳輸
- 類型 3 - 標稱容量在底部,僅標稱容量可完全傳輸
刻度移液管,2型,頂部為標稱容量
毛細移液管
例如、BLAUBRAND® intraMark
?
Capillary pipettes
eg、BLAUBRAND® intraEnd
移液管的處理
移液管校準為 「傳遞」('TD, Ex')
使用帶有 1 個標記的球形移液管進行正確移液(在此:實用工具:移液輔助器 (第 18 頁)
加注:
- 用移液輔助器將移液器加注至離所選刻度標記約 5 mm 的位置。
- 用紙巾清除移液管尖端外側的殘留液體。
- 擦掉附著在吸頭上的任何液滴。
移液:
- 垂直握住移液器。
- 當半月板停留在吸頭時,5 秒等待時間開始(僅 AS 級)。
- 等待時間結束後,將移液管尖端沿著內壁向上抽出約 10 mm 的距離,以移除殘留液體。
注意:仍留在尖端中的殘留液體已在校準過程中計算在內,不得排入容器中,例如吹出。
1 型和 3 型
使用 1 型或 3 型刻度移液器(零點在頂部)時,必須
- 先將半月板設置在零點,然後將液體流出,使其略高於所需的分量。
- 等待 5 秒後,應再次設定半月板。
使用 2 型刻度移液器工作顯得更快更簡單。使用 1 型和 3 型移液器有一個風險,那就是在第二次設定液面時,可能會釋放過多液體,因此需要重新製備樣品(有 2 個標記的球形移液器也是如此)。
移液器校准 「包含」(TC, In)
使用毛細移液器進行正確移液
用途:移液輔助器 (第 18 頁)
毛細移液器是內徑非常狹窄的移液器。它們可以使用移液輔助器填充,也可以通過毛細作用自動填充。
充液
- 將液體準確地噴到所需的刻度。
輸送
- 清空毛細管時,使用移液輔助器吹出液體並使用稀釋介質沖洗兩到三次(由於校正 「包含 」而需要)。
- 端對端毛細管通常會直接放入稀釋液中,並透過搖晃將其洗出。
附有端對端毛細管的移液管座
使用移液輔助工具
不允許用嘴或使用管子和吹嘴進行移液。應始終使用移液輔助工具。
移液輔助器是使用移液器工作時不可或缺的工具。
移液輔助器的類型:
- 電動移液輔助器
- 手動移液輔助器
電動移液輔助器
電動移液輔助器是移取較長系列移液的理想工具(e.g.,例如、accu-jet® pro by BRAND®
可變的馬達速度控制和特殊的閥門系統使移液器的操作靈敏度從 0.
與薄膜過濾器連接的整合式止回閥可有效防止液體滲入。
操作
透過兩個大型功能按鈕控制移液器。
- 填充
要填充移液器,按下上方的按鈕。
- 出液
出液率由觸發壓力連續變化。
選擇 自由輸出 或 動力輸出
配送液體:自由輸出還是動力輸出?
輸送模式的選擇取決於應用。在分析實驗室中,為了獲得所需的體積精確度,「自由輸送」模式通常是首選。為了達到移液器上標示的精確度,必須讓液體自由流出,並觀察輸送和等待時間。然而,在微生物學中,體積精確度的重要性較低。在此,營養溶液等的均勻快速輸送是最重要的。因此,「動力輸送」模式通常是這個領域的首選。
手動移液輔助器
手動移液輔助器用於短系列移液時,主要用於化學實驗室。
例如、BRAND 的 macro 移液管控制器®
Macro 與 0.1 至 200 ml 的全系列球管和刻度移液管相容。特殊的閥門系統可輕鬆調整半月板。疏水膜過濾器可保護系統不受滲入液體的影響。
處理
製造負壓:Squeeie bellow。
填充:將移液桿向上移動。移液桿越往上按,移液速度就越快。
以「自由配送」方式調整半月板/點膠:輕輕向下按壓移液桿。液面下降-鬆開壓杆,液面停止。 若要吸入移液管,請將控制桿完全按下。為符合 A 級精度,請勿吹出殘留液體。
吹熄:使用 「自由輸送 」移液器移取粘性介質時,移液器吸頭經常不能完全排空。在這種情況下,請按壓宏移液管控制器的橡膠球,吹出任何殘留物。
移液管填充器
適用於球形移液管和刻度移液管的經典標準移液輔助工具。
使用方法
- 插入移液管頂端
- 按'A「並擠壓球(產生負壓)
- 按」S'吸出剛好高於所需標記的液體 按'E'排出液體至所需標記,或排空移液管
吹出
- 要吹出黏稠介質,必須關閉側邊開口並壓縮小球。
注意!
移液管填料不應在填料狀態下存放,以免吸入液體!
專為這些移液器開發了特殊的移液輔助工具。它們用於醫療領域的毛細管移液器、血液稀釋移液器和血糖移液器,最大容量可達 1 mL。
處理
填充/遞送:轉動指輪吸入和排出液體。用稀釋液注入和排空移液管時,應多次清洗。
以「免費送貨」方式配藥:若要從校準為輸送 (TO, Ex) 的移液管中輸出液體,請按下排氣按鈕(必要時請注意等待時間)。
彈出:大型頂出鍵可在不接觸手的情況下頂出用過的移液管。
例如,BRAND 的 micro-classic 移液管控制器®
由於其角度設計,特別適合在 IVF 實驗室和醫療實驗室的顯微鏡下工作。
裝上移液管:請務必接上移液管的短端,即握住移液管的顏色代碼,小心地將其滑入適配器中。
填充:向後轉動指輪,直到液體達到所需的刻度。
送貨:移液管校準為 「包含」:用稀釋液至少沖洗移液管三次。 移液管校準為 "dellver":若要 「自由輸送」,請按下釋氣鈕,直到液體用完為止(若需要,請觀察等待時間)。